3-Amino-3-(4-fluorophenyl)propionic acid 96%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L19799.MDEA 103 EUR
L19799.MD L19799.03
3-Amino-3-(4-fluorophenyl)propionic acid 96%
3-Amino-3-(4-fluorophenyl)propionic acid
Kaava: C₉H₁₀FNO₂
MW: 183,18 g/mol
Sulamispiste: 214 °C (haj. lämpötila)
MDL numero: MFCD00181811
CAS-numero: 325-89-3