N,N'-Bis(salicylidene)ethylenediamine 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
A13885.22EA 324 EUR
A13885.22 A13885.14 A13885.36
N,N'-Bis(salicylidene)ethylenediamine 98%
N,N'-Bis(salicylidene)ethylenediamine
Kaava: C₁₆H₁₆N₂O₂
MW: 268,31 g/mol
Sulamispiste: 129…131 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002244
CAS-numero: 94-93-9
EINECS: 202-376-3