4-Hydroxy-3-methoxyphenylboronic acid pinacol ester ≥97%
Toimittaja: Acros Organics
Varoitus
ACRO367540050 ACRO367540010
4-Hydroxy-3-methoxyphenylboronic acid pinacol ester ≥97%
Kaava: C₁₃H₁₉BO₄
MW: 250,099 g/mol
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD02093723
CAS-numero: 269410-22-2
EINECS: 000-000-0
UN: 0000
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 101°C to 106°C
GC ≥96.0 %
TILAUS
ASIAAN LIITTYVÄT TIEDOT
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm