Potassium-2-formylphenyltrifluoroborate ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L17968.03EA 161 EUR
L17968.03
Potassium-2-formylphenyltrifluoroborate ≥97%
Potassium-2-formylphenyltrifluoroborate
Kaava: C₇H₅BF₃KO
MW: 212,02
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD02093979
CAS-numero: 192863-39-1