Potassium-4-formylphenyltrifluoroborate ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L17969.06EA 380 EUR
L17969.06 L17969.03
Potassium-4-formylphenyltrifluoroborate ≥97%
Potassium-4-formylphenyltrifluoroborate
Kaava: C₇H₅BF₃KO
MW: 212,02 g/mol
Sulamispiste: >300 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD02093980
CAS-numero: 374564-36-0