Potassium-4-(phenylaminocarbonyl)phenyltrifluoroborate 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H51150.03EA 80.7 EUR
H51150.03 H51150.06
Potassium-4-(phenylaminocarbonyl)phenyltrifluoroborate 97%
Potassium-4-(phenylaminocarbonyl)phenyltrifluoroborate
Kaava: C₁₃H₁₀BF₃KNO
MW: 303,13
Sulamispiste: >250 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD11977719
CAS-numero: 912350-01-7