Potassium-4-(ethoxycarbonyl)phenyltrifluoroborate 95%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H51882.03EA 124 EUR
H51882.03
Potassium-4-(ethoxycarbonyl)phenyltrifluoroborate 95%
Potassium-4-(ethoxycarbonyl)phenyltrifluoroborate
Kaava: C₉H₉BF₃KO₂
MW: 256,07 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09800743
CAS-numero: 1439402-07-9