Potassium-4-carboxyphenyltrifluoroborate 95%
Varoitus
H51888.03EA 98.5 EUR
H51888.03
Potassium-4-carboxyphenyltrifluoroborate 95%
Potassium-4-carboxyphenyltrifluoroborate
Kaava: C₇H₅BF₃KO₂
MW: 228,02 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD04115737
CAS-numero: 850623-38-0