3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile 97%, JRD
Vaara
H31778.03EA 224 EUR
H31778.03 H31778.06
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile 97%, JRD
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Kaava: C₈H₃BrF₃NO
MW: 266,01 g/mol
Sulamispiste: 35…38 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD08458074
CAS-numero: 914635-52-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III