4-Bromo-2-fluorobenzamide 96%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H52336.MDEA 228 EUR
H52336.MD H52336.03
4-Bromo-2-fluorobenzamide 96%
4-Bromo-2-fluorobenzamide
Kaava: C₇H₅BrFNO
MW: 218,03 g/mol
Sulamispiste: 151…153 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03094432
CAS-numero: 292621-45-5