4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)anisole ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H32645.06EA 608 EUR
H32645.06 H32645.03
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)anisole ≥98%
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)anisole
Kaava: C₈H₆BrF₃O₂
MW: 271,04 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09907950
CAS-numero: 853771-88-7