5-Bromo-2-iodobenzonitrile ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
B24880.06EA 257 EUR
B24880.06 B24880.14
5-Bromo-2-iodobenzonitrile ≥98%
5-Bromo-2-iodobenzonitrile
Kaava: C₇H₃BrIN
MW: 307,92 g/mol
Sulamispiste: 120…122 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00672950
CAS-numero: 121554-10-7
EINECS: 601-788-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III