4-Bromophenylsulphur pentafluoride ≥96.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAB3867-1GEA 90.2 EUR
TCIAB3867-1G
4-Bromophenylsulphur pentafluoride ≥96.0% (by GC)
4-Bromophenylsulphur pentafluoride
Kaava: C₆H₄BrF₅S
Kiehumispiste: 77°C
Leimahduspiste: 84°C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD03425928
CAS-numero: 774-93-6
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/51/88/28935188.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %