Ethyl-3-formylbenzoate ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H50945.03EA 762 EUR
H50945.03 H50945.MD
Ethyl-3-formylbenzoate ≥98%
Ethyl-3-formylbenzoate
Kaava: C₁₀H₁₀O₃
MW: 178,19 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD08064275
CAS-numero: 33745-47-0