Methyl-4-formylbenzoate ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
B24091.06EA 82.2 EUR
B24091.06 B24091.14 B24091.22
Methyl-4-formylbenzoate ≥98%
Methyl-4-formylbenzoate
Kaava: C₉H₈O₃
MW: 164,16
Kiehumispiste: 264…266 °C
Sulamispiste: 59…63 °C
Tiheys: 1,200
Leimahduspiste: 128 °C (262 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00006950
CAS-numero: 1571-08-0
EINECS: 216-385-5