4-(Dibutylamino)salicylaldehyde ≥96.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAD3260-5GEA 161 EUR
TCIAD3260-5G
4-(Dibutylamino)salicylaldehyde ≥96.0% (by GC)
4-(Dibutylamino)salicylaldehyde
Kaava: C₁₅H₂₃NO₂
Storage Temperature: Pakastin
CAS-numero: 57771-09-2
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/02/45/28980245.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %