4-(Diethylamino)salicylaldehyde 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO209480250EA 76.5 EUR
ACRO209480250 ACRO209480050
4-(Diethylamino)salicylaldehyde 98%
4-(Diethylamino)salicylaldehyde
Kaava: C₁₁H₁₅NO₂
MW: 193,25 g/mol
Sulamispiste: 60…64 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003326
CAS-numero: 17754-90-4
EINECS: 241-745-3
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Pink to light brown to purple Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 64 °C
GC ≥97.5 %