4-(Diethylamino)salicylaldehyde 99%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L11659.06EA 44.9 EUR
L11659.06 L11659.14
4-(Diethylamino)salicylaldehyde 99%
4-(Diethylamino)salicylaldehyde
Kaava: C₁₁H₁₅NO₂
MW: 193,25
Sulamispiste: 60…64 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003326
CAS-numero: 17754-90-4
EINECS: 241-745-3