2-(Trimethylsilyloxy)benzaldehyde 95%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L13462.06EA 189 EUR
L13462.06
2-(Trimethylsilyloxy)benzaldehyde 95%
2-(Trimethylsilyloxy)benzaldehyde
Kaava: C₁₀H₁₄O₂Si
MW: 194,31 g/mol
Kiehumispiste: 142 °C (25 mmHg)
Tiheys: 1,013
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00040721
CAS-numero: 1078-31-5
EINECS: 214-081-7