6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzonitrile ≥97%
Toimittaja: Alfa Aesar
Vaara
H31973.06EA 556 EUR
H31973.06 H31973.03
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzonitrile ≥97%
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzonitrile
Kaava: C₈H₅ClFNO
MW: 185,59
Sulamispiste: 88…92 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09832269
CAS-numero: 1017777-72-8
EINECS: 000-000-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III