3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile ≥97%
Toimittaja: Alfa Aesar
Vaara
B23362.06EA 482 EUR InStock
B23362.06 B23362.03
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile ≥97%
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Kaava: C₈H₃ClF₃NO
MW: 221,57
Sulamispiste: 39…41 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01631557
CAS-numero: 129604-26-8
EINECS: 000-000-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III