4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid ≥97%
Varoitus
H33403.03EA 254 EUR
H33403.03 H33403.06
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid ≥97%
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Kaava: C₈H₄ClF₃O₃
MW: 240,56 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD18393801
CAS-numero: 1261605-70-2