3-Chloro-4-fluorophenylhydrazine hydrochloride ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
A10175.14EA 575 EUR
A10175.14 A10175.06
3-Chloro-4-fluorophenylhydrazine hydrochloride ≥98%
3-Chloro-4-fluorophenylhydrazine hydrochloride
Kaava: C₆H₇Cl₂FN₂
MW: 197,04 g/mol
Sulamispiste: ∼ 210 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00052267
CAS-numero: 175135-74-7