4-Hydroxy-3-methoxybenzonitrile ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
A18056.22EA 551 EUR
A18056.22 A18056.06 A18056.14
4-Hydroxy-3-methoxybenzonitrile ≥98%
4-Hydroxy-3-methoxybenzonitrile
Kaava: C₈H₇NO₂
MW: 149,15 g/mol
Sulamispiste: 85…89 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00001820
CAS-numero: 4421-08-3
EINECS: 224-589-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III