4-(Dimethylamino)benzhydrazide ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
A13723.09EA 104 EUR
A13723.09 A13723.18 ABCRAB133830.0010
4-(Dimethylamino)benzhydrazide ≥98%
4-(Dimethylamino)benzhydrazide
Kaava: C₉H₁₃N₃O
MW: 179,22 g/mol
Sulamispiste: 174…175 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00014761
CAS-numero: 19353-92-5
EINECS: 242-985-1