3-Amino-4-hydroxybenzhydrazide 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
A11538.03EA 75.7 EUR
A11538.03 A11538.06
3-Amino-4-hydroxybenzhydrazide 98%
3-Amino-4-hydroxybenzhydrazide
Kaava: C₇H₉N₃O₂
MW: 167,17 g/mol
Sulamispiste: 250…252 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00017068
CAS-numero: 7450-57-9
EINECS: 000-000-0