3,4-Diaminobenzhydrazide 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L05263.06EA 444 EUR
L05263.06 L05263.03
3,4-Diaminobenzhydrazide 98%
3,4-Diaminobenzhydrazide
Kaava: C₇H₁₀N₄O
MW: 166,18
Sulamispiste: 148…150 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00017069
CAS-numero: 103956-09-8