Methyl-4-amino-3-hydroxybenzoate 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L05687.04EA 240 EUR
L05687.04 L05687.09
Methyl-4-amino-3-hydroxybenzoate 98%
Methyl-4-amino-3-hydroxybenzoate
Kaava: C₈H₉NO₃
MW: 167,17 g/mol
Sulamispiste: 118…122 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00017093
CAS-numero: 63435-16-5