Methyl-4-methoxysalicylate 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
ACRO174270500EA 186 EUR
ACRO174270500
Methyl-4-methoxysalicylate 98%
Methyl-4-methoxysalicylate
Kaava: C₉H₁₀O₄
MW: 182,18 g/mol
Sulamispiste: 49…53 °C
Leimahduspiste: >112 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00008424
CAS-numero: 5446-02-6
EINECS: 226-657-5
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 49 to 53 °C
GC ≥97.5 %
HPLC ≥97.5 %