Methyl-4-methoxysalicylate ≥98%
Toimittaja: Alfa Aesar
Varoitus
L03855.18EA 207 EUR
L03855.18 L03855.09
Methyl-4-methoxysalicylate ≥98%
Methyl-4-methoxysalicylate
Kaava: C₉H₁₀O₄
MW: 182,18
Kiehumispiste: 134 °C (7 mmHg)
Sulamispiste: 47…51 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00008424
CAS-numero: 5446-02-6
EINECS: 226-657-5
UN: 0000