Methyl-4-methoxysalicylate ≥99.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAM1797-5GEA 22 EUR
TCIAM1797-5G TCIAM1797-25G
Methyl-4-methoxysalicylate ≥99.0% (by GC)
Methyl-4-methoxysalicylate
Kaava: C₉H₁₀O₄
MW: 182,18 g/mol
Kiehumispiste: 134°C
MDL numero: MFCD00008424
CAS-numero: 5446-02-6
EINECS: 226-657-5
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/61/79/28976179.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 48.0 to 52.0 deg-C