Methyl-5-methoxysalicylate ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAM2127-5GEA 40.7 EUR
TCIAM2127-5G TCIAM2127-25G
Methyl-5-methoxysalicylate ≥98.0% (by GC)
Methyl-5-methoxysalicylate
Kaava: C₉H₁₀O₄
MW: 182,1733 g/mol
Kiehumispiste: 240°C
MDL numero: MFCD00017185
CAS-numero: 2905-82-0
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/80/90/28988090.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %