Methyl thiosalicylate ≥97%
Toimittaja: Acros Organics
Varoitus
ACRO369600250 ACRO369600050
Methyl thiosalicylate ≥97%
Kaava: C₈H₈O₂S
MW: 168,21
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00060678
CAS-numero: 4892-02-8
EINECS: 000-000-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear colorless to yellow to light green Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5910 to 1.5950 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
TILAUS
ASIAAN LIITTYVÄT TIEDOT
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm