Bis(2-methoxyethyl)phthalate
Toimittaja: EHRENSTORFER GMBH
EHERC16174400EA 66.2 EUR
EHERC16174400
Bis(2-methoxyethyl)phthalate
Bis(2-methoxyethyl)phthalate
Kaava: C₁₄H₁₈O₆
MW: 282,29
MDL numero: MFCD00042842
CAS-numero: 117-82-8
EINECS: 204-212-6