Bis(2-methoxyethyl)phthalate ≥96.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
|
Vaara
|
TCIAP0965-25GEA
17.6
EUR
TCIAP0965-25G
TCIAP0965-500G
Bis(2-methoxyethyl)phthalate ≥96.0% (by GC)
Bis(2-methoxyethyl)phthalate
Kaava:
C₁₄H₁₈O₆ MW: 282,29 g/mol Kiehumispiste: 340°C Leimahduspiste: 185°C |
MDL numero:
MFCD00042842 CAS-numero: 117-82-8 EINECS: 204-212-6 |
Testitulosten erittely
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |