Sodium 4-aminosalicylate dihydrate
EDQMY0000300EA 282 EUR
EDQMY0000300
Sodium 4-aminosalicylate dihydrate
Sodium-4-aminosalicylate dihydrate
Kaava: C₇H₆NNaO₃·2H₂O
MW: 211,14 g/mol (175,12 anhy)
MDL numero: MFCD00064392
CAS-numero: 6018-19-5
EINECS: 205-091-2