2-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile ≥95%
Toimittaja: Alfa Aesar
Vaara
H26101.03EA 439 EUR
H26101.03 H26101.MD
2-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile ≥95%
2-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Kaava: C₈H₄F₃NO₂
MW: 203,12
Sulamispiste: 84…90 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD04973781
CAS-numero: 875664-40-7
EINECS: 000-000-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III