N-Cyclohexyl-4-fluorobenzamide ≥97%
Varoitus
H57640.MDEA 172 EUR
H57640.MD H57640.03
N-Cyclohexyl-4-fluorobenzamide ≥97%
N-Cyclohexyl-4-fluorobenzamide
Kaava: C₁₃H₁₆FNO
MW: 221,27 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00544070
CAS-numero: 2342-50-9