4-(Trifluoromethoxy)phenylhydrazine hydrochloride ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H26180.06EA 432 EUR
H26180.06 H26180.03 H26180.14
4-(Trifluoromethoxy)phenylhydrazine hydrochloride ≥98%
4-(Trifluoromethoxy)phenylhydrazine hydrochloride
Kaava: C₇H₈ClF₃N₂O
MW: 228,60 g/mol
Sulamispiste: ∼ 225 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00053033
CAS-numero: 133115-72-7
EINECS: None