4-Fluorophenylsulphur pentafluoride ≥95.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAF0824-1GEA 152 EUR
TCIAF0824-1G
4-Fluorophenylsulphur pentafluoride ≥95.0% (by GC)
4-Fluorophenylsulphur pentafluoride
Kaava: C₆H₄F₆S
MW: 222,15 g/mol
Kiehumispiste: 103°C
Leimahduspiste: 48°C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD16817601
CAS-numero: 1063625-86-4
UN: 1993
ADR: 3,III
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/93/63/28969363.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %