Lithium 3,5-diiodosalicylate, Supelco®
Toimittaja: Merck
D3635-1GEA 41.3 EUR
D3635-1G D3635-25G D3635-5G
Lithium 3,5-diiodosalicylate, Supelco®
Lithium 3,5-diiodosalicylate
Kaava: C₇H₃I₂LiO₃
MDL numero: MFCD00002443
CAS-numero: 653-14-5
EINECS: 211-496-5