5-Amino-2,4,6-triiodoisophthalic acid
Toimittaja: Molekula
MOLEM85093613EA 67.6 EUR
MOLEM85093613
5-Amino-2,4,6-triiodoisophthalic acid
5-Amino-2,4,6-triiodoisophthalic acid
Kaava: C₈H₄I₃NO₄
MW: 558,84
MDL numero: MFCD00190167
CAS-numero: 35453-19-1
EINECS: 252-575-4