3-Iodophenylsulphur pentafluoride ≥93.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAI0694-1GEA 191 EUR
TCIAI0694-1G
3-Iodophenylsulphur pentafluoride ≥93.0% (by GC)
3-Iodophenylsulphur pentafluoride
Kaava: C₆H₄F₅IS
Kiehumispiste: 57°C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD03788513
CAS-numero: 286947-67-9
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/25/62/28972562.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %