3-Methoxy-N,N-dimethylaniline ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
L08700.18EA 938 EUR
L08700.18 L08700.09
3-Methoxy-N,N-dimethylaniline ≥98%
3-Methoxy-N,N-dimethylaniline
Kaava: C₉H₁₃NO
Kiehumispiste: 113…114 °C (6 mmHg)
Tiheys: 1,031
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00051779
CAS-numero: 15799-79-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III