3-Amino-4-methoxyphenylsulphonyl fluoride ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
B21427.09EA 107 EUR
B21427.09
3-Amino-4-methoxyphenylsulphonyl fluoride ≥97%
3-Amino-4-methoxyphenylsulphonyl fluoride
Kaava: C₇H₈FNO₃S
Sulamispiste: 60…63 °C
MDL numero: MFCD00007417
CAS-numero: 498-74-8
EINECS: 207-870-2
UN: 3261
ADR: 8,II