2,4-Diaminoanisole sulphate hydrate
Toimittaja: Molekula
MOLE46715302-500GEA 0 EUR
MOLE46715302-500G
2,4-Diaminoanisole sulphate hydrate
2,4-Diaminoanisole sulphate hydrate
Kaava: C₇H₁₂N₂O₅S·H₂O
MDL numero: MFCD00012978
CAS-numero: 123333-56-2
EINECS: 254-323-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III