Salicylaldehyde hydrazone ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
B22878.22EA 563 EUR
B22878.22 B22878.06 B22878.14
Salicylaldehyde hydrazone ≥98%
Salicylaldehyde hydrazone
Kaava: C₇H₈N₂O
MW: 136,15 g/mol
Sulamispiste: 95…98 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00007626
CAS-numero: 3291-00-7
EINECS: 221-953-0