3-Nitrophenylsulphur pentafluoride 95%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
L17545.03EA 87.6 EUR
L17545.03
3-Nitrophenylsulphur pentafluoride 95%
3-Nitrophenylsulphur pentafluoride
Kaava: C₆H₄F₅NO₂S
MW: 249,16
Kiehumispiste: 106 °C (2 mmHg)
Tiheys: 1,662
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00221621
CAS-numero: 2613-26-5
EINECS: 447-600-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III