4-(Methylthio)thiophenol ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Toimittaja: TCI EUROPE
|
Varoitus
|
TCIAM1823-5GEA
106
EUR
TCIAM1823-5G
4-(Methylthio)thiophenol ≥97.0% (by titrimetric analysis)
4-(Methylthio)thiophenol
Kaava:
C₇H₈S₂ MW: 156,27 g/mol Kiehumispiste: 117°C |
MDL numero:
MFCD00082770 CAS-numero: 1122-97-0 |
Testitulosten erittely
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Iodometric Titration) | min. 97.0 % |