Cyclopropyl phenyl sulphide ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L12321.03EA 58 EUR
L12321.03 L12321.06
Cyclopropyl phenyl sulphide ≥98%
Cyclopropyl phenyl sulphide
Kaava: C₉H₁₀S
MW: 150,24
Kiehumispiste: 61…62 °C (1 mmHg)
Tiheys: 1,045
Leimahduspiste: 91 °C (195 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00009684
CAS-numero: 14633-54-6
ADR: 9,III